Merck
432431
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯-block-聚(乙烯-ran-丁烯)-block-聚苯乙烯-graft-马来酸酐
melt index ~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
别名:
马来酸共聚物, 马来酸类共聚物, 马来酸类聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
pellets
品質等級
熔體指數
~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
成份
maleic anhydride, ~2 wt. %
硬度
75 (Shore A)
黏度
12.5 poise, 15 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
溶解度
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
延伸率
ASTM D 412 - 500% (ultimate)
SMILES 字串
C=C.C=CC=C.O=C1OC(=O)C=C1.C=Cc2ccccc2
InChI 密鑰
WBWITWZSMYQPNN-UHFFFAOYSA-N
應用
热熔胶、密封剂、沥青和油凝胶的组分。用作聚合物、热固性材料和普通橡胶配方的调节剂。直接模制或挤出的汽车部件、体育用品、工作鞋和薄膜。
特點和優勢
在中间嵌段上接枝马来酸酐可增加与极性涂料的相容性并增加与基材的相互作用。其比不饱和前体具有更高的氧化稳定性。在-80°C可保持柔性。
外觀
热塑性弹性体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ramon Tejada-Oliveros et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(1) (2021-01-21)
This research work reports the potential of maleinized linseed oil (MLO) as biobased compatibilizer in polylactide (PLA) and a thermoplastic elastomer, namely, polystyrene-b-(ethylene-ran-butylene)-b-styrene (SEBS) blends (PLA/SEBS), with improved impact strength for the packaging industry. The effects of MLO are compared
Global Trade Item Number
货号GTIN
432431-1KG
432431-250G4061832108933