Merck
182680
Sigma-Aldrich
聚乙烯醇缩甲醛
powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
powder
品質等級
折射率
n20/D 1.502
轉變溫度
Tg 108 °C
密度
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O(COC=C)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
InChI 密鑰
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)