Merck
182729
Sigma-Aldrich
聚(乙烯基甲醚) 溶液
50 wt. % in H2O
别名:
Methyl Vinyl Ether Polymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C3H6O)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
0.03 atm ( 20 °C)
濃度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.467
轉變溫度
Tg −31 °C
密度
1.03 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-4-2/h3H,1H2,2H3
InChI 密鑰
XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N
應用
聚(甲基乙烯醚)可作为前体用于合成对热敏感的微凝胶。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)