主要文件
09823
Sigma-Aldrich
Formvar 溶液
~1% in 1,2-dichloroethane, for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
NACRES:
MA.02
等級
for microscopy
品質等級
形狀
liquid
濃度
~1% in 1,2-dichloroethane
折射率
n20/D 1.446
密度
1.220-1.256 g/mL at 20 °C
適合性
suitable for microscopy
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)