蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
6.96 psi ( 20 °C)
化驗
≥97% (GC)
折射率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI 密鑰
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3,3-二甲基-1-丁烯通过氯促进的 Ag (111) 氧原子选择性氧化成相应的的环氧化物 。它使用链状钯二亚胺催化剂与乙烯共聚 。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
17.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Molecular mechanism of alkene epoxidation: A model study with 3, 3-dimethyl-1-butene on Ag (111).
Mukoid C, et al.
Catalysis Letters, 4(1), 57-61 (1990)
Peng Xiang et al.
Macromolecular rapid communications, 31(12), 1083-1089 (2011-05-19)
In this Communication, the copolymerization of ethylene with a sterically hindered α-olefin comonomer, γ-trisubstituted 3,3-dimethyl-1-butene (DMB), using a chain-walking Pd-diimine catalyst, [(ArNC(Me)(Me)CNAr)Pd(CH(3) )(NCMe)]SbF(6) (Ar2,6-(iPr)(2) C(6) H(3) ) (1) is reported. In spite of its high steric bulkiness in the close