Merck
68522
Sigma-Aldrich
反式-4-甲基-2-戊烯
technical, ≥90% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1719115
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
≥90% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.392
密度
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C=C\C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4+
InChI 密鑰
LGAQJENWWYGFSN-SNAWJCMRSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-16.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-27 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)