Merck
68490
Sigma-Aldrich
反-3-甲基-2-戊烯
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1718856
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.405
bp
70-72 °C
密度
0.696 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI 密鑰
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-16.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-27 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
实验方案
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal