Merck
00483
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸异丁酯
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
CAS号:
分子量:
158.19
Beilstein:
1761405
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39022304
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
100 °C/22 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
注意
储存时可变为黄色
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)