SRP6172
IL-4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
B-cell stimulatory factor 1 (BSF-1), BCGF, Binetrakin, Lymphocyte stimulatory factor 1, Pitrakinra
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
(14 and 19 kDa, monomer)
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... IL4(3565)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable