LC-2/ad
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072247, human lung, Epithelial
Synonym(e):
LC-2/ad Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human lung
Verpackung
tube of 5 μg 94072247-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94072247-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal No 53-56
Morphologie
Epithelial
Produkte
alpha-1-anti-trypsin
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.