NCI-H727
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94060303, human lung, Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human lung
Verpackung
tube of 5 μg 94060303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94060303-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Synthesise the peptide neuromedin B (NMB) (0.1 pmol/mg protein).
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 14,15
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)