Zelllinie A549 human
from human lung(carcinoma), 86012804
Synonym(e):
A-549 Cells, A549 Cells, NCI-A549 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human lung (carcinoma)
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Hypotriploid
Morphologie
Epithelial
Produkte
Lecithin, High amounts of de-saturated fatty acids.
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
- zur Untersuchung der Fähigkeit von 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)thieno-1,3-thiazin-4-on (BChTT), die Proliferation von Krebszellen zu hemmen und die an seiner Wirkung beteiligten Mechanismen zu identifizieren
- zur Untersuchung der Wirkung von Insulin und dem insulinähnlichen Wachstumsfaktor 1 (IGF1) auf die Proliferation und Apoptose in A549-Zellen
- zur Kultivierung von A549-Zellen in verschiedenen Medien über einen langen Zeitraum und zur Ermittlung von Bedingungen, die die Merkmale der alveolären Typ-II-Differenzierung in A549-Zellen fördern
DNA-Profil
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8,11
THO1: 8, 9,3
TPOX: 8,11
vWA: 14
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Artikel
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.