Hep G2 Cell Line human
85011430, human liver, Epithelial
Synonym(e):
HepG2 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hep G2 Cell Line human, hepatocyte carcinoma, 85011430
Biologische Quelle
human liver
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal no. 55
Morphologie
Epithelial
Produkte
Prothrombin, antithromin III, alpha-foetoprotein complement, C3 and C4 activator, fibrinogen
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9,13
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 9
TPOX: 8,9
vWA: 17
Nährmedium
Subkultur-Routine