Merck
SVLP04700
Millipore
Durapore® Membranfilter, 5,0 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
160 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
5.0 μm pore size
70 % porosity
Blasenpunkt
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Durapore® Membranen sind Polyvinylidenfluorid-Membranen, die verglichen mit anderen Membranen wie Nylon, Nitrocellulose und Polytetrafluorethylen weniger Protein binden. Sie unterstützen hohe Durchflussraten, maximieren die Probenrückgewinnung und weisen eine breite chemische Kompatibilität auf.
Filtercode: SVLP
Filtertyp: Siebfilter
Anwendung
  • Klärende Filtration von biologischen Lösungen
  • Partikelüberwachung
Durapore® Membranfilter, 5,0 μm wird für Folgendes verwendet:
  • die Sammlung von Phytoplankton aus Gewässerproben
  • die Sammlung von Zoosporen aus Proben aus Gewächshäusern in einer wässrigen Umgebung
  • zum Ernten von Suspensionskulturen verschiedener Zelllinien
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laboratory studies on the biodegradation of organisms for estimating carbon storage potential in coastal aquatic ecosystems
Ishii Y, et al.
Coastal Engineering Journal, 1-12 (2021)
Lisa M Røst et al.
Metabolites, 10(2) (2020-02-26)
Absolute quantification of intracellular metabolite pools is a prerequisite for modeling and in-depth biological interpretation of metabolomics data. It is the final step of an elaborate metabolomics workflow, with challenges associated with all steps-from sampling to quantifying the physicochemically diverse