Merck
HVLP02500
Millipore
Durapore®-Membranfilter, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain white PVDF filter membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
70 % porosity
Blasenpunkt
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Durapore®-Membranen bieten hohe Durchflussgeschwindigkeiten und hohen Durchsatz, einen geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen und eine weitläufige chemische Kompatibilität. Hydrophile Durapore-Membranen binden wesentlich weniger Protein als Nylon-, Nitrocellulose- oder PTFE-Membranen.
Eigenschaften & Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Filtercode: HVLP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Anwendung
Klärende Filtration von biologischen Lösungen
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) dient der wirksamen Entfernung biologischer Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung und Analyse abzuscheiden
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable