Merck
HVLP2932A
Millipore
Durapore-Membran, PVDF, Hydrophil, 0,45 µm, 293 mm, weiß, glatt
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
Synonym(e):
Durapore® Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Beschreibung
Clarifying filtration of biological solutions
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Parameter
29 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Filterdurchm.
293 mm
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HVLP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismus
  • Wirkungsmechanismus: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Biotechnologie
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Benetzungsanleitungen in der Gebrauchsanweisung der Filtereinheiten mit Durapore®-Membran
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable