Merck
HVWG04700
Millipore
Durapore® Membranfilter, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
gridded
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
70 % porosity
Blasenpunkt
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Durapore® Membranfilter eignen sich hervorragend zur Überwachung der Partikelkontamination in der Luft sowie zur Klärung und Sterilisation von Flüssigkeiten.
  • Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Fluss- und Durchsatzraten und wenig extrahierbare Bestandteile.
  • Hydrophiles Polyvinylidenfluorid (PVDF) weist äußerst geringe Proteinbindungseigenschaften auf, um die Interaktion mit Proben zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren.
Anwendung
Clarifying filtration of biological solutions
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3