SVGLA47HH3
Optiscale Durapore 0,22 µm 1/4"-Schlaucholive beidseitig
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Synonym(e):
Durapore® 0,22 µm, OptiScale® Kapsel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale® 47
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
9.4 cm (3.70 in.)
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
17.7 cm2
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung (Retention) von Organismen: Bakteriell
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Proteinreinigung
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanweisungen im OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
- Lagerung: Lesen Sie bitte das OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Angaben zur Herstellung
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C