Merck
SVWG04700
Millipore
PVDF-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
greener alternative
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonym(e):
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
gridded
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
160 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
5.0 μm pore size
70 % porosity
Blasenpunkt
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
Durapore® Membrane Filter, 5.0 μm has been used to filter out suspended particles from water generated from the treatment plant for analytical studies.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suspended particles and their characteristics in water mains: developments of sampling methods
Matsui Y, et al.
Journal of Water Supply: Research and Technology?AQUA, 56(1), 13-24 (2007)