Merck
SLSV025NB
Millipore
Millex-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
5,0-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-SV-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PVC housing
PVDF membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
Höhe
25 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
5.0 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: SV
Überblick über nicht sterile Millex Spritzenvorsatzfilter mit Durapore (PVDF) Membran
•Geringe Proteinbindung reduziert Wechselwirkungen mit Ihrer Probe und maximiert die Wiederfindung
•Mit wässrigen und milden organischen Lösungen kompatibel
•Für bedarfsgerechte Anwendungen in Porengrößen von 0,22 μm und 0,45 μm sowie in drei Durchmessern erhältlich
•Gehäuse bestehen entweder aus Polypropylen oder hochdichtem Polyethylen (HDPE) und zeichnen sich durch geringe Anteile extrahierbarer Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität aus
In mehreren Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1.000/Pkg.
Anwendungen:
Probenfiltration vor der UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Filtration von Lösungsmitteln; Filtration von biologischen Proben und Proteinlösungen
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Transparenter Eingang/transparenter Ausgang
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raphael Hesse et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 214-214 (2019-12-22)
Degeneration of synapses in Alzheimer's disease (AD) strongly correlates with cognitive decline, and synaptic pathology contributes to disease pathophysiology. We recently observed that the strongest genetic risk factor for sporadic AD, apolipoprotein E epsilon 4 (APOE4), is associated with exacerbated