Merck
SLLS025NS
Millipore
Millex hydrophober PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonym(e):
Fluoropore® PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-LS-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 5,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
Höhe
19.8 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
5.0 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: LS
Überblick über nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit hydrophober Fluoropore-(PTFE)-Membran:
• Ideal für die Filtration von Proben in organischen Lösungsmitteln geeignet; kann aber auch zur Verhinderung der Rückströmung von atmosphärischer Feuchte in Lüftungsanwendungen verwendet werden.
• Breite chemische Kompatibilität und hervorragende Lösungsmittelresistenz mit organischen Lösungen
• Zur Erfüllung Ihres Anwendungsbedarfs in Porengrößen von 0,20 µm, 0,45 µm und 5,0 µm und in drei Durchmessern erhältlich
• Gehäuse besteht aus einem niedrig extrahierbaren, hochdichten Polyethylen (HDPE) oder Polypropylen.
In verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000/Pkg.
Anwendungen:
Feinpartikelentfernung und Klärfiltration von organischen Lösungen, Lüftungsfiltration, Sterilisation von Gasen
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany