Merck
XX1014700
Millipore
Millipore Classic Glasfilterhalter - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Synonym(e):
Borosilicate glass filter holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper (parylene treated)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
22.9 cm
Durchmesser
7.6 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Trichterkapazität
300 mL
Fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Classic Glass Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Classic Glasfilterhalter - Kit
47 mm, Glasfritten-Membranträger, 300 ml Trichter
Der Classic Glasfilterhalter ist eine Grundausstattung für jedes Forschungslabor. Durch sein multifunktionales Design eignet sich der Halter für verschiedene Anwendungen und die Verfügbarkeit mit drei verschiedenen Trägermaterialien sorgt für Kompatibilität bei spezifischen Anwendungsanforderungen.
Dieses Produkt ist ein Kit, das folgende Artikel enthält:
(Art.-Nr. - Beschreibung)
XX1014704 - Millipore Glastrichter, 300 ml, 47 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
XX1014703 - Millipore Federklemme, 47 mm, Aluminium
XX1014702 - Millipore Glasunterteil und Verschluss, 47 mm, Glasfritten-Membranträger
ALIGNED05 - Millipore Positionierhilfe, 47 mm, 5/PK
Eigenschaften & Vorteile:
• Für leichtes Be- und Entladen der Membrane ausgeführt
• Drei verschiedene Membranträgermaterialien für Kompatibilität bei verschiedenen Anwendungen
• Kann für die bakteriologische Analyse bei eingesetztem Filter mittels UV-Strahlung oder Autoklaven sterilisiert werden
Anwendungen:
Allgemeine Filtration und Reinigung, Bakteriologische Analyse, Analyse der Partikelkontamination von Ölen und Hydraulikölen, Exfoliativzytologie
Anwendung
47 mm, Glasfritten-Membranträger, 300 ml Trichter
Prinzip
Vakuum
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
UV-Strahlung oder Autoklaven bei entferntem Filter