Merck
XX1019020
Millipore
Millipore Ganzglasfilterhalter-Kit
90 mm, Stainless steel screen membrane support, 1L Funnel
Synonym(e):
Filterhalter aus Glas
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE seal
PTFE-coated screen
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
Agentur
suitable for EPA 1613
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Filterdurchm.
90 mm
Filtrationsfläche
45.5 cm2
Trichterkapazität
1 L
Fitting
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with All-Glass Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Ganzglasfilterhalter-Kit
90 mm, Edelstahl-Stützsieb mit Membran, 1-l-Trichter
Der Millipore Ganzglasfilterhalter wurde für die Filtration von wässrigen und organischen oder korrosiven Flüssigkeiten zur Analyse von Partikelkontaminationen entwickelt. Der Halter kann auch zur Herstellung von Lösungsmitteln für die HPLC verwendet werden. Der Vakuumanschluss ist in das Filterunterteil und den Flaschenverschluss oberhalb des Filtratauslasses integriert. Durch dieses Design wird ein versehentliches Einsaugen von Filtrat in die Vakuumleitung verhindert. Außerdem kann das Filtrat (d. h. HPLC-Lösungsmittel) aufgrund dieses Designs einfach durch Ausgießen aus der Filtratsammelflasche transferiert werden.
Dieses Produkt ist ein Kit, das folgende Artikel enthält:
(Best.-Nr. – Beschreibung)
XX1019000 – Millipore Glastrichter, 1 l, 90 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
XX1019003 – Millipore Federklemme, 90 mm, Aluminium
XX1019004 – Millipore Glasunterteil und Verschluss, 90 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Stützsieben, Sieb separat erhältlich
XX1009002 – Millipore Edelstahl-Stützsieb, 90 mm
XX1009010 – Millipore PTFE-Dichtungen, 90 mm, 10/Packung
Eigenschaften und Vorteile:
• Die vollständig aus Glas bestehende Konstruktion zeichnet sich durch eine breite chemische Kompatibilität aus
• Die mit Flüssigkeit in Kontakt kommenden Teile bestehen aus Borosilikatglas mit Glasschliffdichtungsoberflächen
• Der Vakuumanschluss am Flaschenverschluss vereinfacht den Transfer des Filtrats
Anwendungen:
Analyse von Partikelkontaminationen, HPLC-Lösungsmittelfiltration, Allgemeine Filtration und Klärfiltration
Prinzip
Vakuum