Purificazione di DNA & RNA
L'estrazione di DNA e RNA è una metodica di base utilizzata in biologia molecolare. Riuscire ad ottenere degli acidi nucleici di alta qualità e purezza è importante per un'ampia gamma di ricerche e di applicazioni cliniche. La purificazione degli acidi nucleici rappresenta il passaggio iniziale per molte applicazioni di biologia molecolare e genomica.
I campioni di DNA e RNA sono spesso ottenuti da preparazioni grezze. Il DNA genomico, il DNA plasmidico e l'RNA totale possono essere estratti e purificati da una varietà di fonti tra cui cellule batteriche e di mammifero, tessuti vegetali, tessuti fungini, tessuti di mammifero, sangue, plasma, siero, virus, tamponi buccali e nasali, matrici di gel, PCR e altre reazioni enzimatiche. L'isolamento dell'acido nucleico da questi campioni spesso comporta la lisi delle membrane cellulari o l'omogeneizzazione del campione, seguita dalla rimozione di proteine, enzimi, detergenti, sali e lipidi.
Gli approcci comuni includono:
|
|
Il metodo migliore per la purificazione viene scelto in base all’applicazione finale. Le applicazioni possibili includono PCR, qPCR, digestione con enzimi di restrizione, ligazione, clonaggio, genotipizzazione, analisi dell'espressione genica, sequenziamento di nuova generazione (NGS) e Northern e Southern bloting
Articoli tecnici correlati
- Discover the best purification option for your oligo, based on the intended application.
- An overview of methods for quantifying DNA and RNA, how to measure DNA and RNA concentration and yield, and how to assess purity of nucleic acid samples.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
- Impact of Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes. Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Visualizza tutti (35)
Protocolli correlati
- Handing and stability techniques to reduce variation and ensure trouble-free experiments.
- Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- GenomePlex® Whole Genome Amplification is the method of extracting DNA from the animal sample. GenomePlex® products have been used to amplify genomic DNA from chicken, porcine, bovine, fish, and shrimp source.
- This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- 0.1 mU RNase, DNase-free degrades 1 μg RNA in 30 min at + 37 °C in a reaction volume of 50 μL PCR grade water. The protein concentration of RNase, DNase-free is 0.5 μg/μL.
- Visualizza tutto (68)