Analisi di proteine in spettrometria di massa
Il campo della proteomica sta attraversando una fase di espansione e richiede specifici reagenti e prodotti per la preparazione dei campioni, quali enzimi, standard di riferimento, fasi mobili, matrici e dispositivi per la pulizia dei campioni. I metodi ad alta efficienza, l’automazione e il perfezionamento della Cromatografia Liquida con Spettrometro di Massa tandem (LC/MS/MS) hanno consentito la diffusione di elaborati workflow sperimentali oltre gli ambiti della ricerca accademica, fino a nuove applicazioni di diagnostica clinica. Per soddisfare le esigenze associate alla spettrometria di massa, offriamo una gamma completa di reagenti adatti all’intero workflow sperimentale.
Products
Reagenti enzimatici
La digestione efficiente e affidabile delle proteine mediante classi di proteasi di grado specifico per sequenziamento (SG, sequencing grade), pure e selettive, è una fase fondamentale della preparazione dei campioni per la proteomica. Offriamo un ampio assortimento di proteasi ricombinanti e di origine naturale, tra cui endoproteinasi come tripsina (T1426), chimotripsina (C6423), Lys-C (324715), Glu-C (324713) e Asp-N (324708), e una gamma di amminopeptidasi (A8200) e carbossipeptidasi (C9584). È inoltre disponibile la SOLu-Trypsin, una soluzione di tripsina ricombinante pronta all’uso (EMS0004). Questo enzima di grado speciale per proteomica avanzata (Advanced Proteomics Grade), destinato alla spettrometria di massa, è stabile in soluzione (a lungo se refrigerato) e può essere utilizzato immediatamente, senza preparazione.
Standard interni per MS marcati con isotopi stabili Silu™tions
Forniamo un’ampia gamma di standard per proteomica concepiti appositamente per applicazioni relative alla spettrometria di massa. Tra questi, proteine e miscele di peptidi altamente caratterizzate disponibili per applicazioni di vario tipo, dalla verifica delle prestazioni degli strumenti per MS a specifiche analisi post-traduzionali. Tutti gli standard vengono prodotti con i massimi livelli di qualità e sono concepiti appositamente per le applicazioni di proteomica.
I nostri standard universali per proteomica (Universal Proteomics Standards, UPS), costituiti da standard ben definiti e caratterizzati, sono disponibili come miscele di 48 proteine con pesi molecolari fra 6 e 83 kDa (UPS1) o come miscele di 8 proteine l’una, a 6 diverse concentrazioni (UPS2). Inoltre, la miscela MS Qual/Quant QC Mix (MSQC1) contiene 6 proteine umane digerite con tripsina e 14 peptidi SIL, mentre le miscele per la calibrazione dei tempi di ritenzione della MS (MSRT1 e MSRT2) sono miscele pronte per l’iniezione e contengono, rispettivamente, 14 peptidi marcati con isotopi stabili e 9 proteine native.
PRODOTTI PER SPETTROMETRIA DI MASSA SILu™Prot
I prodotti SILu™Prot sono una nuova linea di proteine di lunghezza completa marcate con isotopi stabili (dette SIL o “fortemente marcate”) concepite per l’uso come standard interni per la spettrometria di massa per la proteomica quantitativa. Tutti i prodotti SILu™Prot sono disponibili anche in forma non marcata (proteine SILu™Lite). Proponiamo inoltre i nostri standard anticorpali SILu™MAb e SILu™Lite: si tratta di standard anticorpali monoclonali IgG1 ricombinanti utili per la valutazione delle proprietà farmacocinetiche dei prodotti bioterapeutici, quali gli anticorpi terapeutici monoclonali e la terapia Fc-fusion. SILu™MAb è un anticorpo marcato con isotopi stabili, mentre SILuLite è la corrispondente forma non marcata.
Soluzioni SCIEX iChemistry™
Grazie un accordo di collaborazione con SCIEX, siamo oggi i distributori globali di SCIEX iChemistryTM Solutions, la loro gamma di prodotti chimici per marcatura sviluppati per la spettrometria di massa e destinati ai mercati della ricerca di base e applicata. Insieme, le due aziende sono in grado di fornire soluzioni a 360° nel campo dei reagenti per la proteomica quantitativa, per consentire ai ricercatori di approfondire la comprensione dei sistemi biologici complessi, sottoporre a studi prospettici i biomarcatori putativi e raggiungere i propri obiettivi. Mettiamo così a vostra disposizione il più vasto assortimento di reagenti e prodotti di alta qualità per workflow sperimentali mirati all’identificazione di biomarcatori. In particolare, nel campo della biologia proteica, la nostra offerta comprende le linee di prodotti SCIEX ICAT®, iTRAQ®, mTRAQ® e CYP450 per la proteomica quantitativa. Con la nostra selezione mirata di kit, reagenti di marcatura, calibranti e standard per MS, ci impegniamo a soddisfare le vostre esigenze in fatto di reagenti per spettrometria di massa.