Merck
HomeApplicazioniBiologia delle proteine(ELISA) Saggio di immunoadsorbimento enzimatico
(ELISA) Saggio di immunoadsorbimento enzimatico
Tipicamente condotti in piastre da microtitolazione, i saggi ELISA vengono comunemente usati in biologia molecolare per la rivelazione e quantificazione di vari tipi di molecole fra cui peptidi, proteine e anticorpi. Questi saggi sono in grado di rivelare le molecole di interesse a livello di pg/mL e sono fondamentali per applicazioni sia di ricerca di base che di ricerca in campo medico
Saggi ELISA: interazioni antigene-anticorpo
I componenti molecolari fondamentali di un saggio ELISA includono tipicamente un anticorpo coniugato con un enzima, una molecola di interesse immobilizzata e un substrato di rivelazione. Un aspetto critico nel determinare il successo di un saggio ELISA e la qualitĆ  dei dati ottenuti ĆØ dato dallā€™affinitĆ  e dalla specificitĆ  delle interazioni antigene-anticorpo. Le interazioni antigene-anticorpo sono influenzate da numerosi fattori, inclusi pH, temperatura e forza ionica.
Metodi di rivelazione nei saggi ELISA
I metodi ELISA diretti prevedono un antigene immobilizzato, legato alla superficie di una piastra direttamente o indirettamente tramite un anticorpo di cattura, seguito da un anticorpo primario specifico per lā€™antigene e coniugato con un enzima e, infine, dal substrato di rivelazione. Il metodo di rivelazione indiretto piĆ¹ comunemente impiegato comprende sia un anticorpo primario non coniugato che un anticorpo secondario coniugato, specifico per la rivelazione dellā€™anticorpo primario. La rivelazione indiretta ha il vantaggio di una maggiore immunoreattivitĆ  con lā€™antigene bersaglio perchĆ© lā€™enzima coniugato ĆØ presente solo sullā€™anticorpo secondario. Oltre ai metodi diretti e indiretti, lā€™ELISA a cattura (sandwich) fa uso di un ulteriore anticorpo cattura-antigene inizialmente attaccato alla superficie della micropiastra, seguito da due anticorpi, uno primario e uno secondario coniugato a un enzima con modalitĆ  simili al metodo indiretto precedentemente descritto.