V800454
N,N-dimetilformammide
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup