V800433
Toluene
LR, sulfur free, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
dilution
(for analytical testing)
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)