V800089
Bromophenol Blue
Powder
Sinonimo/i:
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bromophenol Blue,
Nome Commerciale
Vetec™
Stato
powder
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to purple
Punto di fusione
273 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)