V800034
Ammonio acetato
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
tecniche
HPLC: suitable
pH
6.5-7.5 (5% in water)
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
WGK 1