Key Documents
SRE0035
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate solution
About This Item
Formula condensata:
CH3COONH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.08
Beilstein:
4186741
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For Precipitation of DNA and RNA, use 5 M Ammonium Acetate stock soluion to bring the final concentration of ammonium acetate in the working solution to 2.5 M.
Stato fisico
5M Ammonium Acetate in Water. Solution is 0.2 μm filtered.
Working solution 2.5M to be prepared by dilution with 200 proof Ethanol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4