1667803
USP
Alpha tocopheryl acid succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-α-Tocopherol succinate, Vitamin E succinate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tocopherol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Tablets
- Oil-Soluble Vitamins Capsules
- Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil-Soluble Vitamins Tablets
Risultati analitici
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)