57668
D-α-tocoferolo polietilenglicole 1000 succinato
BioXtra, water soluble vitamin E conjugate
Sinonimo/i:
D-α-tocoferolo polietilenglicole succinato, TPGS, Vitamina E polietilenglicole succinato, Vitamina E-TPGS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
powder, crystals or chunks
Composizione
α-tocopherol, ≥25%
Concentrazione
≥25% (ALPHA TOCOPHEROL)
Colore
white to light brown
Punto di fusione
>36 °C
Solubilità
H2O: 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C(=C(C2=C1OC(CC2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)OC(=O)CCC(=O)OCCO)C
InChI
1S/C35H58O6/c1-24(2)12-9-13-25(3)14-10-15-26(4)16-11-20-35(8)21-19-30-29(7)33(27(5)28(6)34(30)41-35)40-32(38)18-17-31(37)39-23-22-36/h24-26,36H,9-23H2,1-8H3
AOBORMOPSGHCAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Inoltre, in saggi acellulari il tocofersolan agisce come inibitore dell′attività ATPasica della glicoproteina-P (P-gp or MDR1) indotta dal substrato. Possiede una provata efficacia contro le cellule resistenti K562, perché capace di legarsi ad un attivatore del plasminogeno di tipo urochinasico, un enzima chiave per la migrazione e l′invasione delle cellule tumorali. Oltre a ciò, il tocofersolan inibisce un fattore cruciale nello sviluppo delle cellule tumorali: la tirosina chinasi. Se ne prospettano quindi applicazioni interessanti in metabolomica e nella ricerca biochimica. La sua abilità di incrementare l′assorbimento di agenti insolubili in acqua e di altre vitamine liposolubili lo colloca tra i composti più promettenti in campo formulativo e in quello della ricerca sulla veicolazione dei farmaci.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Il d-α-tocoferil polietilenglicole 1000 succinato (TPGS) può essere utilizzato per produrre polimeri biodegradabili e tensioattivi antiossidanti.
Il TPGS esercita un′attività antitumorale nei tumori MCF-7 e nelle cellule tumorali della mammella tramite la sottoregolazione delle proteine anti-apoptotiche.
Il TPGS trova applicazione come emulsionante nella preparazione delle particelle di acido polilattico-co-glicolico (PLGA) per la marcatura del DNA, per produrre particelle di dimensioni uniformi con un′elevata efficienza di incapsulazione, aumentando l′idrofilia delle particelle e impedendone l′aggregazione.
Caratteristiche e vantaggi
- Può essere utilizzato in metabolomica e nella ricerca biochimica
- Composto di qualità elevata che si presta a numerosi utilizzi nel campo della ricerca
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?