1631001
USP
Sulfamethoxazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)sulfanilamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulfamethoxazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Sulfamethoxazole Oral Suspension
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Tablets
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2