1692505
USP
Trimethoprim
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trimethoprim
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Trimethoprim Tablets
- Trimethoprim Sulfate
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Tablets
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
- Polymyxin B Sulfate and Trimethoprim Ophthalmic Solution
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)