1626001
USP
Sulfadimethoxine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulfadimethoxine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Sulfadimethoxine Tablets
- Sulfadimethoxine Sodium
- Sulfadimethoxine Soluble Powder
- Sulfadimethoxine Oral Suspension
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)