S7007
Sulfadimethoxine
98.0-102.0%
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
Saggio
98.0-102.0%
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Action: Inhibits folic acid synthesis in prokaryotes.
Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?