Key Documents
1546300
USP
Polidimetilsilossano
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dimetilpolisilossano, Dimetilsislossano, Olio di silicone, Polidimetilsilossano
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
polydimethylsiloxane
PM
71800-547100 g/mol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Polydimethylsiloxane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Calcium Carbonate, Magnesia, and Simethicone Chewable Tablets
  • Simethicone Oral Suspension
  • Simethicone Capsules
  • Magaldrate and Simethicone Chewable Tablets
  • Dimethicone
  • Magaldrate and Simethicone Oral Suspension
  • Simethicone
Polimero liquido limpido, incolore, utile come fase stazionaria nella gascromatografia e come agente antischiuma.
Risultati analitici
Questi prodotti sono soltanto per test e analisi. Non possono essere somministrati a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di nessun genere.​
Altre note
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
609.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
321 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Simethicone Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 4043-4043 (2020)
Molecular weight distribution of poly (dimethylsiloxane) by combining matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry with gel-permeation chromatography fractionation.
Montaudo, Giorgio, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 9.12, 1158-1163 (1995)
Robust and biodegradable elastomers based on corn starch and polydimethylsiloxane (PDMS).
Ceseracciu L
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(6), 3742-3753 (2015)