PHR1518
Dimetilpolisilossano
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Polidimetilsilossano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. S0600000
traceable to USP 1546300
Famiglia di API
polydimethylsiloxane
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
609.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
321 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)