469319
Poly(dimethylsiloxane)
viscosity 1.0 cSt (25 °C)
Sinonimo/i:
Octamethyltrisiloxane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
Viscosità
1.0 cSt(25 °C)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−82 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.