S8626
Sulfadiazine
99.0-101.0%
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Solubility - Practically insoluble in water, slightly soluble in acetone, very slightly soluble in ethanol (96 per cent). It dissolves in solutions of alkali hydroxides and in dilute mineral acids.
Livello qualitativo
Saggio
99.0-101.0%
Forma fisica
powder or crystals
Colore
white to faint yellow, faint pink
Punto di fusione
253 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
96% ethanol: very slightly soluble
acetone: slightly soluble
water: practically insoluble
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves