1613407
USP
Sodium acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium acetate
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
pH
8-9.5
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)