PHR2618
Acetato di sodio
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1613429
Famiglia di API
sodium acetate
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
1112 °F
Confezionamento
pkg of 2 g
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)