36544
Chloroacetic acid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Monochloroacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.26 (vs air)
Tensione di vapore
0.75 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
98-100% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Natural waters by ion chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (IC-ESI-MS/MS).
- Bottled water, swimming pool water, and both source water and drinking water from a drinking water facility by high performance IC-ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Tap water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Drinking water by GC coupled to halogen-specific detector equipped with MS operating under the electron ionization mode.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?