428787
Amberlite™ HPR2900 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-35 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
product name
AmberLite™ HPR2900 H hydrogen form, hydrogen form
Descrizione
formerly Dowex Marathon™ MSC H
Livello qualitativo
Forma fisica
beads
Crosslinking
>95 % cross-linked
Parametri
150 °C max. temp.
Umidità
50-56%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid
Dimensione particelle
24-29 mesh
525-625 μm
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.6 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?