36545
Dichloroacetic acid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.19 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. eboll.
194 °C (lit.)
Punto di fusione
9-11 °C (lit.)
Densità
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain,Liver,Testes
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?