1601168
USP
Residual Solvent Class 1 - Carbon Tetrachloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Carbon tetrachloride solution, Tetrachloromethane in dimethyl sulfoxide
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)