1598507
USP
Ranitidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethanamine hemifumarate salt, 2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl}methyl}thio}ethylamine hemifumarate salt, 5-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}-N,N-dimethyl- 2-furanmethanamine hemifumarate salt, Ranitidine diamine hemifumarate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ranitidine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)Cc1ccc(CSCCN)o1
InChI
VKUKMWIQZWDCGK-WLHGVMLRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ranitidine in Sodium Chloride Injection
- Ranitidine Injection
- Ranitidine Oral Solution
- Ranitidine Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)