1708718
USP
Valproic Acid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Isopropylpentanoic acid, 2-Isopropyl-2-propylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
valproic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
ODPKTGAWWHZBOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)