1708650
USP
Valporic acid Related Compound K
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Ethyl-2-methylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
valproic acid
Confezionamento
pkg of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(CCC)(CC)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
WUWPVNVBYOKSSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)